Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til flasker og carboys
Størrelse:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Opløsningsmiddelkompatible beholdere |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | Nalgene 38-430 |
| Trådstørrelse (engelsk) | 1 x 1/2 tomme. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F) |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsmiddelsikkerhed |
| Type | Opløsningsmiddel affaldssæt |