Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Tilførselshætter til opløsningsmiddel
Størrelse:
GL25
GL45
Materiale:
Blå/hvid PTFE, PP
Blå/hvid PTFE, PP, SS
Antal kanaler:
To havne
Tre havne
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug med halvstive slanger lig med eller mindre end 1/8 in (3,2 mm) OD
garanti
Ingen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Opløsningsmiddelkompatible beholdere |
| Materiale | Blå/hvid PTFE, PP |
| Antal kanaler | Tre havne |
| Størrelse | GL45 |
| Trådstørrelse | 1/4 in.-28 |
| Trådstørrelse (engelsk) | 1/4 in.-28 UNF(F) |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsmiddelsikkerhed |
| Type | Tre 1/4 in.-28 porte |
| Farve | Blue/White |