Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Tilførselshætter til opløsningsmiddel
Artikelnummer. 15854474
Skift visning
Størrelse:
GL25
GL45
Materiale:
PTFE, polypropylen
PTFE, polypropylen, rustfrit stål
Antal kanaler:
To porte
Tre porte
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale Antal kanaler Pakningsstørrelse
15854474 GL25 PTFE, polypropylen To porte Hver
15814524 GL45 PTFE, polypropylen Tre porte Hver
15824524 GL45 PTFE, polypropylen, rustfrit stål Tre porte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15854474 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1201854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 DKK
    465.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.41 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
VapLock™ Solvent Delivery Caps reducerer kemisk fordampning og eksponering for farlige dampe
Brug med halvstive slanger lig med eller mindre end 1/8 in (3,2 mm) OD
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE, polypropylen
Antal kanaler To porte
Størrelse GL25
Trådstørrelse 1/4 in.-28 UNF(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Farve Blå/hvid
Produkttype Leveringsloft
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.