Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Tilførselshætter til opløsningsmiddel
Artikelnummer. 15814524
Skift visning
Størrelse:
GL25
GL45
Materiale:
PTFE, polypropylen
PTFE, polypropylen, rustfrit stål
Antal kanaler:
To porte
Tre porte
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale Antal kanaler Pakningsstørrelse
15814524 GL45 PTFE, polypropylen Tre porte Hver
15824524 GL45 PTFE, polypropylen, rustfrit stål Tre porte Hver
15854474 GL25 PTFE, polypropylen To porte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814524 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1201804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 DKK
    408.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.84 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VapLock™ Solvent Delivery Caps reducerer kemisk fordampning og eksponering for farlige dampe
Brug med halvstive slanger lig med eller mindre end 1/8 in (3,2 mm) OD
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE, polypropylen
Antal kanaler Tre porte
Størrelse GL45
Trådstørrelse 1/4 tom.-28 UNF(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Farve Blå/hvid
Produkttype Leveringsloft