Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Aflastningsventiler til opløsningsmiddelhåndtering
Artikelnummer. p-7144641
Materiale:
PTFE, FFKM
Tryk:
0,1 til 0,25 psi revnetryk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15894434
Brand: Cole-Parmer™ 1202062
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Indløbskontraventiler til opløsningsmiddelhåndtering opretholder trykligevægt i flasken for sikker håndtering af opløsningsmiddel
Vælg mellem 0,1 til 0,25 psi eller 1 til 2,5 psi revnetryk
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) VapLock Systemer til indeslutning af opløsningsmidler
Materiale PTFE, FFKM
Tryk 0,1 til 0,25 psi revnetryk
Trådstørrelse (engelsk) 1/4 in.-28 UNF(M)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Aflastningsventil