Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Tekniske data
Type Inlet Check Valve; 0.1-0.25 psi crack pressure
Til brug med (applikation) Solvent Safety
Til brug med (udstyr) VapLock Solvent Containment Systems
Inkluderer 1 Ea.
Trådstørrelse (engelsk) 1/4 in.-28 UNF(M)
Se flere specifikationer
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Minimize evaporation and relieve pressure to improve safety
  • Allow air into supply container to displace vacuum and keep solvent flowing
garanti
None
Tekniske data
Tekniske data
Inlet Check Valve; 0.1-0.25 psi crack pressure
VapLock Solvent Containment Systems
1/4 in.-28 UNF(M)
Solvent Safety
1 Ea.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater