Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flowceller til Vanquish™ diodearraydetektor FG
Artikelnummer. 31906276 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Standard flowcelle
Artikelnummer. Type
31906276 Standard flowcelle
1 options
Artikelnummer. 31906276 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6083.0510
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Vælg fra en bred portefølje af flowceller til Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector (DAD) FG, så den matcher dine applikationsrelaterede krav.
Vælg fra en bred portefølje af Thermo Scientific™ Vanquish™ flowceller til Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector FG. Der findes en flowcelle, der matcher dine applikationsrelaterede krav, herunder lavdispersion for UHPLC-separationer, højtryksmodstand for LC-MS eller fraktionering samt kompatibilitet med analyse af biomolekyler.
Gode flowceller til en bred vifte af anvendelser
12 MPa (120 bar, 1740 psi) flowcelletrykgrænse:
  • Standard flowcelle
  • Semi-analytisk flowcelle
  • Semi-mikro flowceller (biokompatible og SST tilgængelige versioner)
5 MPa (50 bar, 720 psi) flowcelletrykgrænse:
  • Standard biokompatibel flowcelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance CE declaration
Død bind 13 μL
Detektor type Diode Array Detector
Til brug med (udstyr) Vanquish Diodearraydetektor FG
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 12 MPa
Type Standard flowcelle
Volumen (metrisk) 13 μl
Engangs Reusable
Drift <1 mAU/hour at 254 nm
Inkluderer Flow Cell, Quick Installation Guide, Waste Fluidics
Linearitet <5% at 2.2 AU (ASTM)
Maks. Temperatur (engelsk) 176°F
Maks. Temperatur (metrisk) 80°C
Støj <±6 μAU at 254 nm (ASTM), <±12 μAU at 520 nm (ASTM)
Vejlængde 10 mm
pH 1 to 13
Mængde 1 Ea.
Produktlinje Vanquish