Beskrivelse
Bygget på den innovative Vanquish LC-platform leverer det Vanquish Core kvartære HPLC-system enestående analytisk præcision, detektorfølsomhed og operationel enkelhed for at muliggøre hidtil uset pålidelighed og robusthed. Systemet er specielt designet til rutinemæssige analyselaboratorier og leverer
- Pålidelig systemoppetid gennem innovative systemhelbredstjek og forbedret systemrobusthed
- Simpel integration med dit Thermo Scientific™ kromatografidatasystem (CDS), Waters™ Empower™ 3 CDS, og CDS Agilent™ OpenLab™ software Chromeleon™
- Kompatibel infrastruktur, der minimerer uventede resultater og hændelser uden for specifikationen
- Intuitiv systemdrift og forenklet brugervedligeholdelse for at styrke laboratoriepersonalet
- Sømløs metodeoverførsel fra alle almindelige HPLC-systemer
- Glidende integration i den brede Thermo Scientific LC-MS-portefølje
- Designet med bæredygtighed for øje – portefølje certificeret med ACT™ Ecolabel af My Green Lab™ samt polyvinylchlorid og polystyrenfri sekundær og tertiær emballage
(Billedet kan indeholde valgfrie tilføjelser, Vanquish Display og Vanquish Solvent Monitor skal have separat rækkefølge)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kvartært lavtryksgradientblanding HPLC-system |
| Opløsningsmiddelkanaler | 4 |
| Maks. Tryk | 70 MPa |
| Detektordataindsamlingshastighed | 125 Hz maks. |
| Kolonne temperaturområde | 5 °C til 80 °C |
| Maks. Flowhastighed | 10 ml/min. |
| Flow nøjagtighed | ±0.1% |
| Prøve temperaturområde | 4 °C til 45 °C |
| Maks. Detektorkanaler | 8 |
| Certificeringer/compliance | EU's overensstemmelseserklæring (CE), RoHS, TÜV, UKCA, EAC |
Generelt laboratorieudstyr - ikke til diagnostiske procedurer.