Få mere at vide
Vanilpyruvic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16423358 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16423358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101416
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanilpyruvic acid
CAS 1081-71-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10O5
Mængde 10 mg
Synonym Vanylpyruvic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (128.46 mM)
SMIL O=C(O)C(CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Formel vægt 210.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation