Få mere at vide
Vanillylmethanol, TRC
Artikelnummer. 30451176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30451176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30451176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV097630250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillylmethanol
CAS 2380-78-1
Molekylær formel C9 H12 O3
Mængde 250 mg
Synonym 2-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethyl Alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol, 4-(2-Hydroxyethyl)guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethanol, Ba 2772, Homovanillic Alcohol, Homovanillyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
SMIL COc1cc(CCO)ccc1O
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.079