Få mere at vide
Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30456356
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30456356 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30456356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV097615250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester
CAS 52058-11-4
Molekylær formel C11H14O5
Mængde 250 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid Ethyl Ester, alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn ethyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.0841