missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30452468
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30452468 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0976152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester
CAS 52058-11-4
Molekylær formel C11H14O5
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid Ethyl Ester, alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn ethyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.