Få mere at vide
Vanillylmandelic Acid-d3 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillylmandelic Acid-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1329499-52-6 |
| Molekylær formel | C11H11D3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid-d3 Ethyl Ester, α,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid-d3 Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | OC1=CC=C(C(C(OCC)=O)O)C=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.24 |