Få mere at vide
Vanillylamine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillylamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217899-51-8 |
| Molekylær formel | C8H9D3ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol-d3 Hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine-d3 Hydrochloride, 3-Methoxy-d3-4-hydroxybenzylamine Hydrochloride, alpha-Aminocreosol-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CN)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-(aminomethyl)-2-(trideuteriomethoxy)phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.66 |
| Formel vægt | 192.0745 |