Få mere at vide
Vanillylaceton, TRC
Artikelnummer. 30136855
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136855 50 g
30136704 100 g
30009208 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09762050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-48-5
Molekylær formel C11 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Synonym 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl Methyl Ketone, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylacetone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylacetone, Gingerone, NSC 15335, Vanillylacetone, Zingerone, Zingiberone, [0]-Paradol
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
SMIL COc1cc(CCC(=O)C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zingerone
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 194.0943