Få mere at vide
Vanillylmethylketone, TRC
Artikelnummer. 30450234
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450234 1 g
30455068 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0976251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2503-46-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, Guaiacylacetone, Methyl Vanillyl Ketone, NSC 16690
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propan-2-one
SMIL COc1cc(CC(=O)C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillyl Methyl Ketone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
Formel vægt 180.0786