missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vanillyl Butyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillyl Butyl Ether |
| CAS | 82654-98-6 |
| Molekylær formel | C12 H18 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol, Hotact VBE |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vægt | 210.1256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?