missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vanillin Propylene Glycol Acetal, TRC

Artikelnummer. 30449202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449202 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09750525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vanillin Propylene Glycol Acetal
CAS 68527-74-2
Molekylær formel C11H14O4
Mængde 25 g
Synonym Vanillin 1,2-propylene glycol acetal, 2-Methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol
InChI formel InChI=1S/C11H14O4/c1-7-6-14-11(15-7)8-3-4-9(12)10(5-8)13-2/h3-5,7,11-12H,6H2,1-2H3
SMIL COc1cc(ccc1O)C2OCC(C)O2
IUPAC navn 2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.