missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vanillin Propylene Glycol Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillin Propylene Glycol Acetal |
| CAS | 68527-74-2 |
| Molekylær formel | C11H14O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Vanillin 1,2-propylene glycol acetal, 2-Methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-6-14-11(15-7)8-3-4-9(12)10(5-8)13-2/h3-5,7,11-12H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2OCC(C)O2 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?