Få mere at vide
Vanillinoxim, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439099
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439099 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15439099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19667.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin oxime
CAS 2874-33-1
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Molekylær formel C8H9NO3
MDL nummer MFCD00019965
Mængde 5 g
Beilstein 1952864
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime, 3-methoxy-4-hydroxy benzaldehyde oxime, vanillin oxime, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxycyclohexa-2,5-dien-1-one, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, oxime, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 4-e-hydroxyimino methyl-2-methoxyphenol, 4e-2-methoxy-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone
InChI nøgle WKYQAOKXBUWYNX-AATRIKPKSA-N
SMIL COC1=C\C(=C\NO)C=CC1=O
IUPAC navn (4E)-4-[(hydroxyamino)methyliden]-2-methoxycyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvægt (g/mol) 167.16
PubChem CID 5484330
Formel vægt 167.17
Procent renhed 98%