Få mere at vide
Vanillin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050014
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050014 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050014 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1447.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Vanillin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin
CAS 121-33-5
Analyt- eller komponentnavne Vanillin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMIL COc1cc(C=O)ccc1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol