Få mere at vide
Vanillin smeltepunkt standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13552100 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 13552100
Brand: Reagecon RMP082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 1g
Mængde 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MELTING POINT STANDARD VANILLIN 81 to 83°C
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.