missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vanillin-13C6, TRC

Artikelnummer. 17960965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17960965 1 mg
17900955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17960965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0975031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 201595-58-6
Molekylær formel 13C6 C2 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 158.1
Synonym Benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-hydroxy-3-methoxy- (9CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-ring-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-13C6 (phenyl-13C6), Vanillin-13C6
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxy-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carbaldehyde
SMIL CO[13c]1[13cH][13c]([13cH][13cH][13c]1O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vanillin (13C6)
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Formel vægt 158.0675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.