Få mere at vide
Vanillin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322929
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322929 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322929 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17900580AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin
CAS 121-33-5
Analyt- eller komponentnavne Vanillin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMIL COc1cc(C=O)ccc1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 152,0473 g/mol