missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vanillic-d3 Acid, TRC

Artikelnummer. 30451033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451033 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30451033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0973531MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vanillic-d3 Acid
CAS 2733717-19-4
Molekylær formel C8 D3 H5 O4
Mængde 1 mg
Synonym Benzoic acid','4-hydroxy-3-(methoxy-d3)- (ACI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzoic Acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzoic Acid, Vanillic-d3 Acid, Vanillic acid-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.1652
Formel vægt 171.0611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.