Få mere at vide
Vanillic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillic Acid |
| CAS | 121-34-6 |
| Smeltepunkt | 208°C to 210°C |
| Mængde | 50 g |
| MDL nummer | MFCD00002551 |
| Synonym | Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid, Vanillic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.15 |