Få mere at vide
Vanillic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479126 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16479126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0708
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillic acid
Fysisk form Solid
CAS 121-34-6
Farve Tan
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97.0%