Få mere at vide
Vanillsyre, 98 %
Beskrivelse
Vaniljesyre bruges som smagsstof i fødevarer. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af vanillin fra ferulinsyre. Desuden bruges det i vin og eddike.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vaniljesyre bruges som smagsstof i fødevarer. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af vanillin fra ferulinsyre. Desuden bruges det i vin og eddike.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol og
ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillic acid |
| Smeltepunkt | 210 °C til 218 °C |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 2208364 |
| Merck Index | 14,9931 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og æter. |
| Formel vægt | 168.15 |
| Procent renhed | 98% |