Få mere at vide
Vanillsyre, 98 %
Artikelnummer. 11449972
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449972 25 g 25g
11459972 100 g 100g
11469972 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449972 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12074.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Vaniljesyre bruges som smagsstof i fødevarer. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af vanillin fra ferulinsyre. Desuden bruges det i vin og eddike.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vaniljesyre bruges som smagsstof i fødevarer. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af vanillin fra ferulinsyre. Desuden bruges det i vin og eddike.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol og
ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-34-6
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002551
InChI nøgle WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillic Acid
Smeltepunkt 210 °C til 218 °C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 2208364
Merck Index 14,9931
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid