Få mere at vide
Vanillactic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillactic Acid Sodium Salt |
| CAS | 77305-02-3 |
| Molekylær formel | C10H11NaO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Sodium 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-lactic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5.Na/c1-15-9-5-6(2-3-7(9)11)4-8(12)10(13)14;/h2-3,5,8,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMIL | OC(C(O[Na])=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| IUPAC navn | sodium;2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.18 |
| Formel vægt | 234.0504 |