Få mere at vide
Testo™ Vingevindmåler med fugtmåling
Dimensioner (L x B x H):
133 x 46 x 25 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vingevindmåler |
| Nøjagtighed | ±0,5 m/sek. |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 46 x 25 mm |
| Til brug med (applikation) | Måler luftstrøm, lufttemperatur og fugtighed |
| Temperatur (metrisk) | -20 til +70 °C |