Få mere at vide
Testo™ Vingevindmåler
Artikelnummer. 11381314
Skift visning
Hastighed:
0,4 til 20 m/sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
11381314 0,4 til 20 m/sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11381314 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 4101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3053.60 DKK
    1135.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 1918.15 DKK
    62% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Type Vingevindmåler
Nøjagtighed ±0,5 m/sek.
Dimensioner (L x B x H) 133 x 46 x 25 mm
Til brug med (applikation) Måler luftstrøm og lufttemperatur
Temperatur (engelsk) 14 til 122° °år
Temperatur (metrisk) -10 °C til +50 °C
Hastighed 0,4 til 20 m/sek.