Få mere at vide
Testo™ Vingevindmåler
Artikelnummer. 10722884
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
490 x 37 x 36 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10722884 490 x 37 x 36 mm
1 options
Artikelnummer. 10722884 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 4053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.90 DKK
    1168.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 672.31 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Tekniske data
Type Termisk vindmåler
Nøjagtighed ±0,5 m/sek.
Dimensioner (L x B x H) 490 x 37 x 36 mm
Til brug med (applikation) Måling af indelufthastighed, Måling i ventilationskanaler
Temperatur (metrisk) -20 til +70 °C