Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vancomycinhydrochlorid, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 15495089
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15495089 5 g
15485089 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495089 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62790.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2677.50 DKK
    2208.65 DKK / 5g
    Spare 468.85 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Vancomycinhydrochlorid (vancomycin HCl, CAS # 1404-93-9) er hydrochloridsaltet i det bakteriedræbende middel vancomycin. | CAS: 1404-93-9 | C66H76Cl3N9O24 | 1485,72 g/mol
Hæmmer bakteriel mucopeptidsyntese.Vancomycinhydrochlorid bruges som et antiviralt og antibakterielt middel. binder til bakteriel cellevæg. Det udviser potent aktivitet mod gram-positive bakterier og er yderst effektivt mod MRSA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Vancomycinhydrochlorid er et glycopeptidantibiotikum, der forhindrer cellevægssyntese
  • Oprindeligt hentet fra bakteriestammen Streptomyces Orientalis
  • Vancomycin binder til D-alanyl-D-alanin-motiver i cellevægsforstadier og fører til celledød
  • Det er aktivt mod nogle penicillin-resistente bakterier
Anvendelse
  • Vancomycinhydrochlorid er beregnet til brug i forskning i infektioner og til testning af antibiotikaresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1404-93-9
Molekylær formel C66H76Cl3N9O24
Molekylvægt (g/mol) 1485.72
MDL nummer MFCD03613611,MFCD03613611
InChI nøgle LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC navn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichlor-2,18,32,35,37-[pentamethyl-an-amino-12-methy! -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaen-40-carboxylsyre surt hydrochlorid
SMIL Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochlorid
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 3704657
Merck Index 149929
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Let opløselig i methanol, ethanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 1485.73
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin hydrochloride