Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vancomycinhydrochlorid, molekylærbiologigrad
Beskrivelse
Hæmmer bakteriel mucopeptidsyntese.Vancomycinhydrochlorid bruges som et antiviralt og antibakterielt middel. binder til bakteriel cellevæg. Det udviser potent aktivitet mod gram-positive bakterier og er yderst effektivt mod MRSA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Vancomycinhydrochlorid er et glykopeptid-antibiotikum, der forhindrer cellevægssyntese
- Oprindeligt udvundet fra bakteriestammen Streptomyces orientalis
- Vancomycin binder sig til D-alanyl-D-alanin-motiver i cellevægsforløbere og fører til celledød
- Den er aktiv mod nogle penicillinresistente bakterier
Anvendelse
- Vancomycinhydrochlorid er beregnet til brug i forskning i infektioner og til testning af antibiotikaresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vancomycin hydrochloride |
| Type | Vancomycin Hydrochlorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Beilstein | 3704657 |
| Merck Index | 149929 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Let opløselig i methanol, ethanol og dimethylsulfoxid. |
| Formel vægt | 1485.73 |
| Vis mere |