Få mere at vide
Vancomycin hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10014257
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10014257 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10014257 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29581
 Begrænset vare
På lager
Hæmmer dannelsen af peptidoglycan-polymerer af bakteriel cellevæg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vancomycin Hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochlorid
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 1404-93-9
pH 2,5 til 4,5
Kilde Streptomyces orientalis
Emballage Ravgult glas
Styrke > 900 U/mg
Vand <10.0%
Farve Hvid
Mængde 1 g
Molekylær formel C66H76Cl3N9O24
MDL nummer MFCD03613611,MFCD03613611
Merck Index 15, 10116
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let
InChI nøgle LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
IUPAC navn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichlor-2,18,32,35,37-[pentamethyl-an-amino-12-methy! -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaen-40-carboxylsyre surt hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 1485.72
PubChem CID 124080918
Formel vægt 1485.73
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.