Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin hydrochlorid,> 900 mikrogram/mg
Artikelnummer. 11956911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11956911 5 g Glasflaske 5g
10379350 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956911 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 296990050
Request Bulk or Custom Format
Vancomycin hydrochlorid (> 900 mikrogram/mg), CAS # 1404-93-9, er et antibiotikum fra Streptomyces orientalis, der viser antibakteriel aktivitet over for methicillin-resistente (β -lactam-resistente) Stafylokokker bakteriestammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Vancomycinhydrochlorid er et glycopeptidantibiotikum og antiviralt middel fra Streptomyces orientalis
  • Det viser antibiotisk aktivitet over for methicillin-resistente (β -lactam-resistente) Stafylokokker bakteriestammer
  • Vancomycinhydrochlorid hæmmer bakteriel mucopeptidsyntese
Applikationer
  • Vancomycinhydrochlorid udviser potent aktivitet mod gram-positive bakterier
  • Det har i undersøgelser vist sig at være yderst effektivt mod methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro og in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1404-93-9
Molekylær formel C66H76Cl3N9O24
Molekylvægt (g/mol) 1485.72
MDL nummer MFCD03613611,MFCD03613611
InChI nøgle LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC navn 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichlor-2,18,32,35,37-[pentamethyl-an-amino-12-methy! -20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²³. .0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaen-40-carboxylsyre surt hydrochlorid
SMIL Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
Fysisk form Pulver
pH 2.5 to 4.5 (5% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vand 5% max.
Farve Tan til hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether
Formel vægt 1485.73
Procent renhed ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.