Få mere at vide
Melford Vancomycin HCl
Beskrivelse
Vancomycin Hydrochloride er et meget brugt antibiotikum, der tilhører glycopeptidklassen af antibiotika.
Det er primært effektivt mod gram-positive bakterier, herunder methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vancomycin-resistente enterokokker (VRE).
Inden for mikrobiologi og forskning anvendes Vancomycin Hydrochloride som et selektivt middel i dyrkningsmedier. Det tilsættes til vækstmedier for at hæmme væksten af Gram-positive bakterier og selektivt tillade væksten af Gram-negative bakterier eller andre mikroorganismer. Denne egenskab gør det til et værdifuldt værktøj til isolering og identifikation af bakterier i laboratoriemiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vancomycin HCl |
| CAS | 1404-93-9 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C66H75Cl2N9O24-HCl |