Få mere at vide
Melford Vancomycin HCl
Artikelnummer. 30018919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018919 1 g
30018921 5 g
30018920 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018919 Leverandør Melford Leverandørnr. V065001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Vancomycin Hydrochloride er et meget brugt antibiotikum, der tilhører glycopeptidklassen af antibiotika.
Vancomycin Hydrochloride er et meget brugt antibiotikum, der tilhører glycopeptidklassen af antibiotika.
Det er primært effektivt mod gram-positive bakterier, herunder methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vancomycin-resistente enterokokker (VRE).
Inden for mikrobiologi og forskning anvendes Vancomycin Hydrochloride som et selektivt middel i dyrkningsmedier. Det tilsættes til vækstmedier for at hæmme væksten af Gram-positive bakterier og selektivt tillade væksten af Gram-negative bakterier eller andre mikroorganismer. Denne egenskab gør det til et værdifuldt værktøj til isolering og identifikation af bakterier i laboratoriemiljøer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Mængde 1 g
Molekylær formel C66H75Cl2N9O24-HCl