Få mere at vide
Vanadylphthalocyanin, 85 %, praktik.
Artikelnummer. 11985871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985871 100 g 100g
10568712 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422491000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13930-88-6
Molekylær formel C32H16N8OV
Molekylvægt (g/mol) 579.46
InChI nøgle YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadyl phthalocyanine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80 % min
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i xylen, 2-ethylhexansyre, 2-ethylhexylamin og 6-methyl-2, 4-heptanedion
Formel vægt 579.46
Procent renhed 85%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl phthalocyanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.