Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadyl(IV) sulfate hydrate |
| Navn note | 17-23% V |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | VOSO4·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 163 |
| Procent renhed | 17 to 23% (V) |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadyl(IV) sulfate hydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .