Få mere at vide
Vanadyl(IV) sulfate hydrate, 17-23% V
Artikelnummer. 10353382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10353382 25 g Glasflaske 25g
10732641 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10353382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214840250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12439-96-2 | O5SV·xH2O | 163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12439-96-2
Molekylær formel O5SV·xH2O
Molekylvægt (g/mol) 163
MDL nummer MFCD00149933
InChI nøgle YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym oxosulfatovanadium pentahydrate, vanadyl sulfate pentahydrate, vanadium, oxosulfato-, pentahydrate, oxovanadium iv sulfate pentahydrate, vanadium 2+ , pentaaquaoxo-, oc-6-21 , sulfate 1:1, oxovanadium iv pentahydrate sulfate, vanadic sulfate pentahydrate, vanadyl sulphate pentahydrate, voso4.5h2o, ov.so4.5h2o
PubChem CID 167150
IUPAC navn oxovanadium(2+);sulfat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Navn note 17-23% V
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel VOSO4·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 163
Procent renhed 17 to 23% (V)
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.