Få mere at vide
Vanadiumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium wire |
| Navn note | 2,0 mm (0,08 tommer) diameter. |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈19,2 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.5% |