Få mere at vide
Vanadium wire, 1.5mm (0.06in) dia, 99.8% (metals basis) Artikelnummer.: 11319877
Vanadium wire, 1.5mm (0.06in) dia, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11319877
50 cm, 50cm
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
Artikelnummer. 11319877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042224.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium wire
Navn note 1.5mm (0.06 in.) dia.
Mængde 50 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈10.8g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY08K007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer042224.CB,042224.BW,042224.BS
PartinummerR03E080 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer042224.CB,042224.BW,042224.BS
PartinummerQ23G013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer042224.CB,042224.BW,042224.BS
PartinummerW06D020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer042224.CB,042224.BW,042224.BS
Partinummer61301008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer042224.CB,042224.BW,042224.BS
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vanadium wire, 1.5mm (0.06in) dia, 99.8% (metals basis) >