Få mere at vide
Vanadiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, spændingsaflastning, 99,7 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11397907
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
100 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
10cm
250cm
50cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397907 100 cm 100cm
11367907 10 cm 10cm
11387907 50 cm 50cm
11377907 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11397907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014359.BY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, tryk lettet
Mængde 100 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈4,8 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.7%