Få mere at vide
Vanadium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11309578
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11309578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044105.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.3g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%