Få mere at vide
Vanadiumtråd, 0,075 mm (0,003 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11359578
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359578 5 m 5m
11349578 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11359578 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044108.G5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Vanadium wire
Navn note 0,075 mm (0,003 tommer) diameter.
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,03 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%