Få mere at vide
Vanadium(V) triisopropoxide oxide, 96%
Artikelnummer. p-7080488
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11443830
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089798.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5588-84-1
Molekylær formel C9H24O4V
Molekylvægt (g/mol) 247.23
MDL nummer MFCD00015017
InChI nøgle JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
IUPAC navn oxovanadium;propan-2-ol
SMIL O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Tekniske data
Kogepunkt 81°C to 83°C (2mmHg)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Smeltepunkt -12°C
Farve Orange-Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 1 g
Lineær formel VO[CHO(CH3)2]3
FN nummer UN1993
Flammepunkt 45°C (113°F)
Opløselighedsinformation Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formel vægt 242.2
Procent renhed 96%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.04 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium(V) triisopropoxide oxide