Få mere at vide
Vanadium(V) triisopropoxide oxide, 96%
Artikelnummer. 11443830
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443830 1 g 1g
11453830 5 g 5g
11433830 25 g 25g
11463830 100 g 100g
11423830 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11443830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089798.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5588-84-1
Molekylær formel C9H24O4V
Molekylvægt (g/mol) 247.23
MDL nummer MFCD00015017
InChI nøgle JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
IUPAC navn oxovanadium;propan-2-ol
SMIL O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Tekniske data
Kogepunkt 81°C to 83°C (2mmHg)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Smeltepunkt -12°C
Farve Orange-Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 1 g
Lineær formel VO[CHO(CH3)2]3
FN nummer UN1993
Flammepunkt 45°C (113°F)
Opløselighedsinformation Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formel vægt 242.2
Procent renhed 96%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.04 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(V) triisopropoxide oxide