Få mere at vide
Vanadium(V) trifluoride oxide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377727
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014128.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-31-4
Molekylær formel F3H3OV
Molekylvægt (g/mol) 126.96
MDL nummer MFCD00042555
InChI nøgle HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
PubChem CID 123322
IUPAC navn oxovanadium;trihydrofluoride
SMIL F.F.F.O=[V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) trifluoride oxide
Smeltepunkt 300°C
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
FN nummer UN3290
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 123.94
Procent renhed 99%
Følsomhed Moisture sensitive